Merck
907529
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonym(e):
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.44
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.