Wichtige Dokumente
90668
4-Hydroxybenzoesäure-phenylester
analytical standard
Synonym(e):
4-(Phenoxycarbonyl)-phenol, Phenyl-4-hydroxybenzoat, Phenylparaben
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(15)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
InChIKey
GJLNWLVPAHNBQN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)