Merck
90533
Supelco
(+)-Dihydrocinchonin
analytical standard
Synonym(e):
Hydrocinchonin, Dihydrocinchonin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.41
Beilstein:
4296749
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
Optische Aktivität
[α]/D 197±4°, c = 0.25 in ethanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
269-272 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChIKey
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)