901784
Nitro-grela 1st generation
≥95%
Synonym(e):
Dichloro(2-isopropoxy-5-nitrophenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Verfügbarkeit
available only in USA
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
PCT/EP2003/011222
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)