Wichtige Dokumente
89787
(Trimethylsiloxy)ethylen
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Synonym(e):
TMSO-ethen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Assay
≥96% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChIKey
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)