Wichtige Dokumente
87709
Tetramethylammoniumbromid
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)