Merck
83925
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Rosenoxid
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(2R,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyl-tetrahydropyran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
6053162
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)