Merck
83461
Sigma-Aldrich
RBS 35 -Lösung
concentrate
Synonym(e):
RBS 35 concentrate
About This Item
UNSPSC-Code:
41103206
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1% sodium hydroxide
pH-Wert
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.)
12.9-13.9(pure)(lit.)
Dichte
1.10 g/mL at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
RBS 35 ist ein alkalisches Mehrzweck-Reinigungsmittel mit hohen Benetzungs- und Emulgatoreigenschaften, das für den Einsatz in hartem Wasser geeignet ist. Es kann zur manuellen Reinigung, zum Einweichen oder in Ultraschallbädern verwendet werden.
Anwendung
RBS 35 wird zur Reinigung von Glaswaren, Mikroskoplinsen und -spiegeln sowie von Laborgeräten aus rostfreiem Edelstahl, Kunststoff, Porzellan usw. eingesetzt. Dieses Reinigungsmittel wird auch zur Beseitigung radioaktiver Verunreinigungen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Effizient bei niedrigen Konzentrationen
  • Alternative zu Lösungsmitteln und Chromsäuren
  • Keine Gefahr von Calcium-/Magnesiumablagerungen bei Verdünnung in Leitungswasser
  • Biologisch abbaubares Tensid
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anti-adherence potential of Enterococcus durans cells and its cell-free supernatant on plastic and stainless steel against foodborne pathogens
Ait Meddour A, et al.
Folia Microbiologica, 60(4), 357-363 (2015)
Quantitative detection of Listeria monocytogenes in biofilms by real-time PCR
Morgan Guilbaud, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 71(4), 2190-2194 (2005)