Merck
83071
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridyl)-pyridiniumchlorid -hydrochlorid
technical, ≥85% (AT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9ClN2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.11
Beilstein:
3786515
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥85% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)