Merck
82814
Sigma-Aldrich
Pyridinium-3-nitro-benzolsulfonat
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
3-Nitro-benzolsulfonsäure Pyridinsalz, PNBS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N · C6H5NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.27
Beilstein:
5685497
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (lit.)
SMILES String
c1ccncc1.OS(=O)(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5S.C5H5N/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11,12);1-5H
InChIKey
WZZFZXZRKPNZOC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Mild acid catalyst used for the formation of cyclic orthoester, used e.g. as protecting groups in nucleosides
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Sekine et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 2044-2044 (1983)