Merck
82803
Sigma-Aldrich
Pyridin-hydrochlorid polymer gebunden
extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl loading
Synonym(e):
Poly-(4-vinylpyridin-hydrochlorid)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Kennzeichnungsgrad
~6.5 mmol/g Cl loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Sonstige Hinweise
Polymeric catalyst for the acetalization of carbonyl compounds, the esterification of carboxylic acids and the preparation of enamines
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Yoshida et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 309-309 (1981)