Merck
82570
Sigma-Aldrich
(+)-Pulegon
purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-2-Isopropyliden-5-methylcyclohexanon, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
2040703
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +23±1.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.487
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Sonstige Hinweise
Chiral building block Synthesis of (-)-8-phenylmenthol
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Zair et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2686-2686 (1993)
J.D. White et al.
Tetrahedron Letters, 28, 3061-3061 (1987)
O. Ort
Organic Syntheses, 65, 203-203 (1987)
M. Alami et al.
Organic Syntheses, 72, 135-135 (1995)