Merck
8.20894
Sigma-Aldrich
Nitromethane
for synthesis
Synonym(e):
Nitromethane, Mononitromethane, Nitrocarbol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
EG-Index-Nummer:
200-876-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
36.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
7.3-63.0 % (v/v)
pH-Wert
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
bp
101.2 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-29 °C
Übergangstemp.
flash point 35.6 °C
Löslichkeit
105 g/L
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChIKey
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 Area %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)