Merck
80903
Pivalinsäureanhydrid
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-propionsäure-anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3CCO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.25
EC Number:
216-263-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
386552
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.409
bp
193 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by 143502-ALDRICH | Trimethylacetic anhydride 99%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
162.5 °F - closed cup
flash_point_c
72.5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isamu Shiina et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(1), 167-172 (2009-11-12)
A variety of optically active 2-hydroxyalkanoates and the corresponding 2-acyloxyalkanoates are produced by the kinetic resolution of racemic 2-hydroxyalkanoates by using achiral 2,2-diarylacetic acid with hindered carboxylic anhydrides as the coupling reagents. The combined use of diphenylacetic acid, pivalic anhydride
M Joppich et al.
Analytical biochemistry, 153(1), 159-165 (1986-02-15)
Reaction of thyroxine with ethanol and pivalic anhydride in the presence of 4-dimethylaminopyridine quantitatively forms N,O-dipivalyl thyroxine ethyl ester. Other iodothyronines react similarly and the procedure is moisture insensitive. Apparently this reaction is successful, in contrast to similar procedures reported