Merck
80012
Supelco
2,3,5,6-Tetrabrom-p-xylol
analytical standard
Synonym(e):
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6Br4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
254-256 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
SMILES String
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
InChIKey
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)