Wichtige Dokumente
792896
Specially Denatured Alcohol
200 proof, SDA 2B-3, contains Toluene
Synonym(e):
Ethanol, SDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält
Toluene
Konzentration
200 proof
Dichte
0.7909 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
life science and biopharma
Steuer- und Lizenzinformationen
Permit for use required
SMILES String
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
Komponenten
0.50% (v/v) Toluene
Sonstige Hinweise
To purchase Specially Denatured Alcohol, customers must possess an Industrial Alcohol User Permit from the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB).
- Permit must have customer signature and date of submission to Sigma-Aldrich in addition to the original signature and date.
- Permit must have word, "copy" handwritten or stamped.
- Permit number must contain correct state or US designation matching ship-to address.
- Permit address must match ship-to-address in Sigma-Aldrich system.
- Permit only needs to be provided on first order to [email protected].
- All orders require that a PO with the statement, "valid permit #####" be submitted to [email protected].
TTB Link
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)