Merck
76660
Sigma-Aldrich
Pentaethylenhexamin-octakis-(methylphosphonsäure) Hexadecanatriumsalz -Lösung
technical, ~40% in H2O (T)
Synonym(e):
Natrium-pentaethylenhexamin-octakis-(methanphosphonat) hexadecabasisch -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36N6Na16O24P8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1336.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Konzentration
~40% in H2O (T)
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)CN(CCN(CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)