Merck
76432
Sigma-Aldrich
Pentaethylenglycol-di(p-toluolsulfonat)
technical
Synonym(e):
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1,14-diyl-ditosylat, Pentaethylenglykol-ditosylat
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3(CH2CH2O)5SO2C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.65
Beilstein:
3599245
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Brechungsindex
n20/D 1.52
n20/D 1.524 (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
InChIKey
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)