Merck
76067
Supelco
TOC-Standard
according to ISO/CEN EN1484, 1000 mg/L±10 mg/L
Synonym(e):
Total Organic Carbon Reference Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
stabilized
Agentur
according to ISO/CEN EN1484
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
1000 mg/L±10 mg/L
Methode(n)
TOC: suitable
Eignung
in accordance for application
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dergesamte organische Kohlenstoff (TOC) ist eine Kennzahl für die Gesamtmenge von Kohlenstoff in einer organischenVerbindung. Es handelt sich dabei um einen kritischen Parameter zum Beurteilen der Wasserqualität auf eine möglicheorganische Kontamination.
Anwendung
Dieser Analysestandard ist für die Kalibrierung und Validierung von Analyseinstrumenten zum Messen des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Trinkwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Meerwasser und Abwasser in Übereinstimmung mit ISO/CEN EN 1484 vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)