Wichtige Dokumente
75965
Oxytetracyclin Dihydrat
≥98.0% (NT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Optische Aktivität
[α]20/D −195±3°, c = 1% in 0.1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
182-186 °C (dec.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].CN(C)[C@H]1C2[C@@H](O)C3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)