Merck
75069
Supelco
2-(Octyloxy)-benzonitril
Selectophore, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2-Cyanphenyl-octylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.33
Beilstein:
4865692
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Selectophore
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.506
Dichte
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOc1ccccc1C#N
Allgemeine Beschreibung
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Sonstige Hinweise
Non-quenching plasticizer for optode membranes
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D.B.Papkovsky et al.
Analytica Chimica Acta, 337, 201-201 (1997)