Merck
74812
Sigma-Aldrich
Octamethylendiisocyanat
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,8-Diisocyanato-octan
About This Item
Lineare Formel:
OCN(CH2)8NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.25
Beilstein:
1772257
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.455
SMILES String
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)