Merck
74178
Sigma-Aldrich
1-Allyl-piperazin
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
bp
181-182 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL (lit.)
SMILES String
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
InChIKey
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)