Merck
74164
Supelco
trans-2-Methyl-2-butenal
analytical standard
Synonym(e):
Tiglinaldehyd, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethyl-acrolein, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
Beilstein:
1698207
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
InChIKey
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)