Merck
74010
Sigma-Aldrich
Nitrosyltetrafluorborat
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Nitrosoniumtetrafluoroborat
About This Item
Lineare Formel:
NOBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
InChIKey
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)