Merck
73307
Supelco
2-Nitrophenyl-phenylether
Selectophore, ≥99.0%
Synonym(e):
2-Nitro-diphenylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.20
Beilstein:
2051914
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Produktlinie
Selectophore
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Brechungsindex
n20/D 1.600
bp
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Sonstige Hinweise
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)