Merck
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-Naphthyl)-ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-α-Methyl-2-naphthalinmethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
Beilstein:
1907449
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C
SMILES String
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)