Wichtige Dokumente
70660
2-Naphthoxyessigsäure
technical, ≥90% (T)
Synonym(e):
BNOA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (T)
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
SMILES String
OC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChIKey
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)