70442
1-Naphthol
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.5 (120 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 94 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
1007 °F
Expl.-Gr.
5 %
bp
278-280 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
SMILES String
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChIKey
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?