Wichtige Dokumente
68620
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamin
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamin
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +74±4°, c = 2% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
n20/D 1.511
bp
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
InChIKey
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)