Wichtige Dokumente
68570
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Meparfynol
About This Item
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
6.5 mmHg ( 20 °C)
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
121-122 °C (lit.)
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
InChIKey
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)