Wichtige Dokumente
68113
2-{1-[(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorphenyl)-2-oxoethyl]-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethylthio]-piperidin-3-yliden}-essigsäure -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
Prasugrel Metabolit M3
About This Item
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (sum of diastereomers, HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1CC1)C(N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C\C(O)=O)C4=CC=CC=C4F.Cl
InChI
1S/C27H28FNO5S.ClH/c1-34-20-6-4-5-18(13-20)23(30)16-35-24-11-12-29(15-19(24)14-25(31)32)26(27(33)17-9-10-17)21-7-2-3-8-22(21)28;/h2-8,13-14,17,24,26H,9-12,15-16H2,1H3,(H,31,32);1H/b19-14-;
InChIKey
IXPJVHUXCREIQM-YEBWQKSTSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)