67581
Metalaxyl-Metabolit CGA 62826
reference material
Synonym(e):
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(2-methoxyacetyl)-DL-alanin, N-(2-Methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanin, rac-Metalaxyl-carbonsäure, CGA 62826, Metalaxylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
SMILES String
CC(C(O)=O)N(C(COC)=O)C1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9-6-5-7-10(2)13(9)15(11(3)14(17)18)12(16)8-19-4/h5-7,11H,8H2,1-4H3,(H,17,18)
InChIKey
ZRIKZVLHMGYCIR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)