Wichtige Dokumente
67560
1-Methylimidazol
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
977 °F
Expl.-Gr.
15.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.497
bp
198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)