Wichtige Dokumente
67319
2-Furanmethanthiol
analytical standard
Synonym(e):
2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanthiol, Furfurylmercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
n20/D 1.531-1.535
bp
155 °C (lit.)
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
InChIKey
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?