Merck
65958
Sigma-Aldrich
Brommethan-13C
purum, 99 atom % 13C, cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
Synonym(e):
Methyl-13C-bromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CH3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.93
Beilstein:
2231126
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Dampfdichte
3.3 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1420 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualität
purum
Form
cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
Selbstzündungstemp.
996 °F
Expl.-Gr.
16 %
bp
4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
1.73 g/mL at 0 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1+1
InChIKey
GZUXJHMPEANEGY-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Sure/Pac® Zylinder, Empfohlene Ventile siehe ′Ventile und Adapter für Zylinder′ im Anhang am Ende dieses Katalogs
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)