63965
( −)-β-Elemen
analytical standard
Synonym(e):
β-Elemen, (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexan, (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis-(1-methylethenyl)-cyclohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@]1(C=C)CC[C@@H](C(C)=C)C[C@H]1C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1
InChIKey
OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F
Flammpunkt (°C)
98 °C
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?