60607
Kaliumtrimethylsilanolat
technical, ≥90% (NT)
Synonym(e):
Trimethylsilanol Kaliumsalz
About This Item
Qualität
technical
Assay
≥90% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
SMILES String
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?