Wichtige Dokumente
60441
Kaliumperchlorat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥99.0%
Verunreinigungen
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH-Wert
5.0-7.0 (25 °C, 1% in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
400 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[K+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)