60400
Kaliumiodid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Assay
≥99.0% (AT)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 150 °C
pH-Wert
6.0-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?