59968
Modified lauryl sulfate tryptose broth acc. GB
suitable for microbiological culture, NutriSelect® Plus
About This Item
Agentur
GB 4789.40-2016
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g
Lactose, 5.0 g
Potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g
Sodium chloride, 34.0 g
Sodium lauryl sulfate, 0.1 g
Trypticase, 20.0 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.8± 0.2 (25 °C)
Eignung
suitable for microbiology
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)