Wichtige Dokumente
59802
(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol
analytical standard
Synonym(e):
(1S,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]20/D 25.5±2.0°, c = 0.5 in ethanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤5.0% water
bp
218-219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-83 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?