Direkt zum Inhalt
Merck

59445

Sigma-Aldrich

1,2-Isopropyliden-sn-glycerin

puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)

Synonym(e):

(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, D-α,β-Isopropyliden-glycerin, D-(+)-Solketal

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
Beilstein:
80118
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:

Qualität

puriss.

Assay

≥99.0% (sum of enantiomers, GC)

Optische Aktivität

[α]/D +13.5±1°, neat

Brechungsindex

n20/D 1.434

bp

75-78 °C/12 mmHg

Dichte

1.066 g/mL at 20 °C

Lagertemp.

2-8°C

SMILES String

CC1(C)OC[C@H](CO)O1

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

Sonstige Hinweise

Key intermediate in the synthesis of enantiomerically pure compounds, EPC, review; Preparation of glycerides

Lagerklassenschlüssel

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

194.0 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

90 °C - closed cup

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

A.A. Duralski et al.
Tetrahedron Letters, 30, 3585-3585 (1989)
L.D. Bergelson et al.
Lipid Biochem. Prep. (1980)
Synthesis of labeled phospholipids in high yield.
H Eibl et al.
Methods in enzymology, 98, 623-632 (1983-01-01)
J. Jurczak et al.
Tetrahedron, 42, 447-447 (1986)
Aldo Jongejan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1647(1-2), 297-302 (2003-04-11)
Isotopic substitution provides an effective tool to probe the mechanism of enzyme-catalyzed reactions. To our knowledge, kinetic isotope effects on the enantioselectivity of enzymes have not been reported. We investigated the effect of deuterium substitution on the enantiomeric ratio, E

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.