568775
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Tetrahydrofuran, anhydrous, ≥99.9%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Selbstzündungstemp.
610 °F
Enthält
250 ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Verunreinigungen
<0.002% water
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?