Wichtige Dokumente
561932
Deblock, Trichloressigsäure in Dichlormethan
3 % (w/v) in methylene chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg
Konzentration
3 % (w/v) in methylene chloride
Verunreinigungen
≤0.005% (water)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C
Dichte
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?