Merck
51624
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H47NO5
Molekulargewicht:
441.64
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)