Merck
513849
Sigma-Aldrich
Thymolphthalexon Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H44N2Na2O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
766.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
mp (Schmelzpunkt)
209 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na].[Na].CC(C)c1cc(c(C)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)