Merck
47657
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-Wang Harz
extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamin-4-benzyloxybenzylester polymer gebunden
Größe auswählen
100 MG
$28.75
250 MG
$50.60
1 G
$127.65
5 G
$447.35
Lieferanten-SKU: A139036-100MG
$28.75
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
$28.75
250 MG
$50.60
1 G
$127.65
5 G
$447.35
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lieferanten-SKU: A139036-100MG
$28.75
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.6 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)