Merck
47564
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
technical, ≥90% (HPLC), powder (amorphous)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-O-[bis-(benzyloxy)-phosphoryl]-L-tyrosin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H34NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.65
Beilstein:
4285612
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder (amorphous)
Optische Aktivität
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
Sonstige Hinweise
Building block for the synthesis of peptides with O-phospho-L-tyrosine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E.A. Kitas et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1314-1314 (1991)