46981
Tylosin-phosphat
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OP(O)(O)=O.[H][C@@]1(C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O1)O[C@@H]2[C@@H](C)O[C@@]([H])(O[C@@H]3[C@@H](C)[C@H](O)CC(=O)O[C@H](CC)[C@@H](CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C=C(C)\C=C\C(=O)[C@H](C)C[C@@H]3CC=O)[C@H](O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C46H77NO17.H3O4P/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;1-5(2,3)4/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;(H3,1,2,3,4)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;/m1./s1
InChIKey
NBOODGNJLRRJNA-IAGPQMRQSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?